Learn More
BINDER™ Porte avec fenêtre de visualisation et éclairage intérieur
Matériau : Verre isolant triple ; À utiliser avec : FED 720
Marque:  BINDER™ 8012-1832
Code produit. 16464459
  • 2295.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fenêtre de visualisation dans chaque porte
  • Éclairage intérieur de 15 W ou 30 W
Spécification
Spécification
Fenêtre de visualisation et éclairage intérieur - Modèle 208/400 V en option, fenêtre de visualisation (verre isolant triple) dans la porte, 300 x 480 mm et intérieur de 30 W
Verre isolant triple
300 x 480 mm
30 W
Chambres BINDER FED 720
Porte avec fenêtre et éclairage
208 à 400 V