Learn More
VICI Jour Chromatography™ Striped PEEK Tubing, 1/16 in.
Color-coding identifies the ID of your PEEK tubing – each ID is coded with a different color.
75.60€
Spécification
Type | Tubing |
---|---|
À utiliser avec (application) | Maximum Chemical Resistance and Biocompatibility. |
Diamètre (métrique) externe | 1.58 mm |
Matériau | PEEK |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 100°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13193563
|
VICI Jour Chromatography™
724JRT6001M3 |
0.25 mm | Blue |
75.60€
3m |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PEEK tubing has the strength required to withstand continuous use at HPLC pressure without swelling or bursting
- Not affected by halide salts, high strength buffers, or other aggressive mobile phases that corrode stainless steel
- Polymer surface will not leach metal ions into the eluent or extract metal-sensitive components from the sample
- Dichloromethane, THF, and DMSO may cause swelling in PEEK, and concentrated nitric and sulphuric acid will attack PEEK
Spécification
Tubing | |
1.58 mm | |
100°C |
Maximum Chemical Resistance and Biocompatibility. | |
PEEK |