Learn More
Ansell™ Gants bleus de poids moyen en nitrile VibraGuard™ série 07-112
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants industriels
- La version recouvrant la totalité des doigts est entièrement enduite pour garder les mains propres et est conforme à la norme EN 10819:1996
- Le rembourrage en mousse doublé de gel contre les vibrations Ansell réduit les vibrations transmises à la main
- Le revêtement en nitrile offre une résistance aux accrocs et à l’abrasion
- Sans silicone et lavables en machine
- Idéaux pour les tâches impliquant des vibrations à des niveaux de fréquence supérieurs à 300 Hz
- Conçus pour réduire les vibrations absorbées par la paume et les doigts du travailleur
- Protègent du syndrome des vibrations bras-main (SVBM)
- Norme d’atténuation des vibrations EN10819
Applications :
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 8 |
Modèle | 7-112 |
Type de doigt | Couvre la totalité des doigts |
Type de manchette de gant | Bande velcro |
Doublure | Maille de coton interlock |