Learn More
Ansell™ Gants blancs et bleus de poids moyen en nitrile VibravGuard™ série 7-111
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants industriels
- Protègent du syndrome des vibrations bras-main (SVBM)
- Version “mitaines” pour une meilleure manipulation des vis, des clous et des petites pièces
- Le rembourrage doux dans la zone du pouce, de l’index et de la paume améliore la protection contre les chocs
- Dos en coton respirant pour le confort dans les environnements de travail chauds
- Le rembourrage en mousse doublé de gel contre les vibrations Ansell réduit les vibrations transmises à la main
- Le revêtement en nitrile offre une résistance aux accrocs et à l’abrasion
- Sans silicone et lavables en machine
- Cette version “mitaines” facilite beaucoup le déclenchement des outils électriques
Applications :
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Blanc, Bleu |
Cut Resistance Rating | niveau 1 |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 8 |
Modèle | 7-111 |
Type de doigt | Demi-doigt |
Type de manchette de gant | Bande velcro |