Learn More
Savillex™ Flacon à intérieur arrondi
Marque:  Savillex™ 20003020
Code produit. 11962165
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Flacon PFA 33mL fond renforcé
• Inerte chimiquement, anti-adhérent
• A compléter par bouchon.
Spécification
Spécification
30mL