Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons avec bouchons Polyseal
Stockez vos échantillons dans ces flacons pour éliminer la lixiviation des ions tout en maintenant un pH constant pendant toute la durée de vie de votre échantillon.
Marque: Thermo Scientific™ B7801-2PS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon transparent
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film/mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavable
Spécification
PTFE / silicone | |
Transparent | |
4 ml | |
100/Bte |