Learn More
Scientific Industries SI™ Porte-tubes vertical
Aucun accessoire supplémentaire requis. Le porte-tubes vertical Scientific Industries SI™ maintient en place les tubes et microtubes de 15 à 50 ml.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-V512
Description
- Maintient les tubes verticalement
- Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse
- Optimisé pour un vortex à grande vitesse avec un petit nombre de tubes
- Aucun accessoire supplémentaire requis
Spécification
15 mL | |
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse | |
12 |