Learn More
Scientific Industries SI™ Support vertical pour microtubes
Aucun accessoire supplémentaire requis. Le support vertical pour microtubes Scientific Industries SI™ permet de maintenir en place des microtubes.
114.55€ - 143.45€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Mélangeur Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse |
---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15587365
|
Scientific Industries SI™
SI-V209 |
9 |
114.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15517375
|
Scientific Industries SI™
SI-V524 |
24 |
143.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Maintient les tubes verticalement
- Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse
- Optimisé pour un vortex à grande vitesse avec un petit nombre de tubes
- Aucun accessoire supplémentaire requis
Spécification
Mélangeur Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse |