Learn More
Systec™ Autoclave de sol vertical à chargement par le dessus série VB
L’autoclave de sol vertical à chargement par le dessus série VB Systec™ est adapté aux applications de stérilisation de base et peut accepter des options d’optimisation de processus supplémentaires limitées.
Spécification
Type de produit | Autoclave de sol vertical à chargement par le dessus |
---|---|
max. (métrique) | 140°C |
Pression de fonctionnement | 4 bar |
Description
- Fonctions standard :
- Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- Nombre de programmes de stérilisation : 4
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Sonde de température flexible PT-100
- Imprimante intégrée pour la documentation par lots disponible en option
Spécification
Autoclave de sol vertical à chargement par le dessus | |
140°C | |
4 bar |