Learn More
Kinematica HMC Europe Imprimantes pour autoclave vertical
Permet d’imprimer un dossier de stérilisation à l’aide d’une imprimante intégrée.
Marque:  Kinematica HMC Europe 50003
Code produit. 10232791
  • 1975.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Imprimante de lots pour l’enregistrement direct des données de stérilisation comme preuve d’une stérilisation réussie.
Spécification
Spécification
Enregistrement direct des données de stérilisation, de la température et de l’heure
HV 50/80