Learn More
Texwipe™ Lingettes à haute sorption stériles Vertex™
Lingettes 100 % de tissu en polyester maillé à filaments continus fabriquées aux États-Unis à partir de stock vierge
Marque: Texwipe™ TX3049
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
- Soft feel with high sorption capacity
- Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
- Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
- Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
- 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Informations sur la commande
Triple emballage
Spécification
High Sorption Wiper | |
22.9 cm | |
22.9 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Sealed | |
Ideal for cleaning delicate surfaces or applications |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Dry | |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) | |
Sterile |