Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
L’enzyme Verso RT fournit une processivité élevée et peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 57°C, ce qui permet une transcription efficace par le biais de structures secondaires d’ARN difficiles.
Marque: Thermo Scientific™ AB4102C
768.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de mélange de RT-qPCR faible en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie avec sonde offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale lorsqu’aucun stockage d’ADNc n’est pas nécessaire pour les expériences ultérieures. Cette approche minimise le risque de contamination et améliore la reproductibilité en réduisant la manipulation des échantillons.
Master Mix ABsolute Blue Verso pour RT-PCR quantitative• ABsolute Blue Verso 1-Step QRT-PCR Kit avec ROX en tube séparé
• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, basse concentration
Spécification
Contenu : • 1 mélange enzymatique Verso de 100 μl • 1 séquence activatrice de RT 500 μl • 1 x 5 ml de mélange basse concentration ROX qPCR en une étape 2X Suffisant pour 400 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
|
Tube | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Verso | |
400 réactions | |
400 réactions |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Mélange de RT-qPCR en 1 étape | |
Expression génétique, Détection d’agents pathogènes | |
ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.