Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
L’enzyme Verso RT fournit une processivité élevée et peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 57°C, ce qui permet une transcription efficace par le biais de structures secondaires d’ARN difficiles.
842.00€ - 1562.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11852133
|
Thermo Scientific™
AB4101A |
200 réactions de 25 μl |
842.00€
200 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11872133
|
Thermo Scientific™
AB4101C |
400 réactions de 25 μl |
1562.00€
400 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de mélange de RT-qPCR ROX en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie avec sonde offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale lorsqu’aucun stockage d’ADNc n’est pas nécessaire pour les expériences ultérieures. Cette approche minimise le risque de contamination et améliore la reproductibilité en réduisant la manipulation des échantillons.
ABsolute Blue Verso 1-Step QRT-PCR Kit• Avec ROX inclus dans le mélange réactionnel, concentration standard
Spécification
Amorce-sonde | |
Haut | |
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ | |
Kit QRT-PCR en 1 étape avec ROX | |
ARN |
Tube | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Verso | |
Expression génétique, Détection d’agents pathogènes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.