Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Elle reste flexible jusqu’à –50°C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760670-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les tubulures et les bouchons, aux tests biologiques USP classe VI et à la biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, citotoxicité, hémocompatibilité et test d’Ames)
- Répond aux critères de la FDA et aux listes BfR positives ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire selon les directives européennes
- Cette tubulure au marquage CE est un dispositif médical non invasif.
- Peut être utilisée en contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Neutralité biologique
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance thermique -50 à +200°C
Spécification
FDA (21CFR part 177-2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
0.31 in. | |
Silicone | |
14 mm | |
10 m | |
3 mm | |
-58°F | |
Translucent/Transparent | |
392°F |
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
8 mm | |
0.55 in. | |
32.8 ft. | |
0.12 in. | |
For biopharmaceutical and medical applications | |
-50°C | |
Oui | |
200°C |