Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Elle reste flexible jusqu’à –50°C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 760520
Code produit. 11711716
  • 302.00€ / 25m
Expédition estimée: 31-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
  • Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
  • Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
  • Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
 ;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USA (FDA; 21CFR partie 177ndash;2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Autoclavables
6 mm
0.47 in.
82 ft.
0.47 in.
Pour les applications biopharmaceutiques et médicales
-50deg;C
Flexible
200°C
Peroxide-cured Silicone Tubing
0.24 in.
Silicone
12 mm
10 m
12 mm
-58°F
Translucide/Transparent
392°F