Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Elle reste flexible jusqu’à –50°C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760670
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
- Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spécification
USA (FDA; 21CFR partie 177–2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
Autoclavable | |
8 mm | |
0,55 in | |
32.8 ft. | |
0.55 in. | |
Pour les applications biopharmaceutiques et médicales | |
-50°C | |
Flexible | |
200°C |
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
0,31 in | |
Silicone | |
14 mm | |
10 m | |
14 mm | |
-58°F | |
Translucide/Transparent | |
392°F |