Learn More
Ansell™ Gants en nitrile blancs à usage unique VersaTouch™ série 92-205
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants à usage unique
- Amélioration des procédés de fabrication pour une plus longue durée de vie, une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides et graisseuses
- Gant plus fin avec une meilleure flexibilité des doigts et un confort général renforcé
- Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise
- Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1
- Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires
- Idéaux pour manipuler tous les aliments gras
Applications :
- Repas préparés
- Traitement des fruits et légumes
- Transformation de produits laitiers
- Distribution alimentaire
- Restauration
Spécification
Spécification
Finition externe | Texturé |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (impériale) | 2,9 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,07 mm |
Modèle | 922058 |
Séries | 92-205 |