Learn More
Ansell™ Gants en nitrile bleus à usage unique VersaTouch™ série 92-200
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise.
- Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1.
- Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires.
- Idéaux pour manipuler tous les aliments gras.
Spécification
Spécification
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 2,9 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,07 mm |
Modèle | 9220010 |
Séries | 92-200 |