Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel orange Versatouch™ série 87-370
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Gant en latex de caoutchouc naturel robuste à usage général
- Doublure 100 % coton pour un meilleur confort
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Manchette longue pour une protection supplémentaire
- Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
Specifications
Specifications
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 374:2003 |
Couleur | Orange |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Dimensions | 6,5 |
Épaisseur (métrique) | 0,67 mm |
Séries | 87-370 |
Longueur (métrique) | 325 mm |