Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert Versatouch™ série 37-646
La technologie UltraGrip™ est dotée d’une poignée innovante en losange et en relief. Les gants verts en nitrile Ansell Edmont™ Versatouch™ série 37-646 ont une meilleure préhension, une meilleure dextérité et une meilleure flexibilité.
40.65€ - 42.45€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 , EN 374:2003 |
---|---|
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Épaisseur (impériale) | 11 mil |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15543695
|
Ansell™
37646100 |
10 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15553695
|
Ansell™
37646110 |
11 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15563695
|
Ansell™
37646120 |
12 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15573695
|
Ansell™
37646070 |
7 | N/A | ||||||
15583695
|
Ansell™
37646080 |
8 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15593695
|
Ansell™
37646090 |
9 | N/A | ||||||
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- 100 % sans latex
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Composé de nitrile à haute performance pour une flexibilité et une dextérité accrues, même dans les environnements froids
- Offrez une préhension inégalée dans des conditions humides et grasses grâce au modèle de préhension en forme de losange et en relief
- Formule sans latex : aucun risque d’allergies de type I
- Non floqué : pour éviter tout risque de contamination des aliments
- Possèdent des propriétés mécaniques supérieures par rapport aux gants en caoutchouc naturel
Applications :
- Désossage
- Dégraissage et épluchage
- Marinage
- Emballage des filets et de la viande hachée
- Coupe primaire
- Tranchage, découpage et achats
- Cuisson à la vapeur, friture et rôtissage
- Stockage des viandes conditionnées
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 , EN 374:2003 | |
Oui | |
11 mil | |
Structuré | |
324 mm |
Vert | |
Nitrile | |
0,28 mm | |
37-646 |