Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert Versatouch™ série 37-646
Code produit. 15593695
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
La technologie UltraGrip™ est dotée d’une poignée innovante en losange et en relief. Les gants verts en nitrile Ansell Edmont™ Versatouch™ série 37-646 ont une meilleure préhension, une meilleure dextérité et une meilleure flexibilité.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • 100 % sans latex
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Composé de nitrile à haute performance pour une flexibilité et une dextérité accrues, même dans les environnements froids
  • Offrez une préhension inégalée dans des conditions humides et grasses grâce au modèle de préhension en forme de losange et en relief
  • Formule sans latex : aucun risque d’allergies de type I
  • Non floqué : pour éviter tout risque de contamination des aliments
  • Possèdent des propriétés mécaniques supérieures par rapport aux gants en caoutchouc naturel
Applications :
  • Désossage
  • Dégraissage et épluchage
  • Marinage
  • Emballage des filets et de la viande hachée
  • Coupe primaire
  • Tranchage, découpage et achats
  • Cuisson à la vapeur, friture et rôtissage
  • Stockage des viandes conditionnées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 , EN374:2003
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 11 mil
Épaisseur (métrique) 0,28 mm
Type de manchette de gant Structuré
Modèle 37-646_9
Séries 37-646
Longueur (métrique) 324 mm