Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-520
Click to view available options
Dimensions:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Gant de formule en nitrile en coton 100 % à intérieur ouaté
- Modèle de préhension surélevée supérieure pour des manipulations en toute sécurité
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Flexibilité et excellente dextérité.
Applications :
- Industrie de l’impression
- Assemblage
- Transformation des aliments
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 288:2003 , EN374:2003 |
Couleur | Bleu |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 8,5 |
Épaisseur (métrique) | 0,35 mm |
Type de manchette de gant | Manchette |
Modèle | 37-520_8.5 |
Séries | 37-520 |
Longueur (métrique) | 345 mm |