Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-501
Résistent à de nombreux solvants et produits chimiques à base de pétrole. Les gants pour immersion bleus en nitrile Ansell™ VersaTouch™ série 37-501 ont une bonne résistance à l’abrasion.
60.65€
Spécification
Épaisseur (métrique) | 0,42 mm |
---|---|
Type de manchette de gant | Manchette |
Séries | 37-501 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15324092
|
Ansell™
37501105 |
10.5 |
60.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15334082
|
Ansell™
37501065 |
6.5 |
60.65€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15354082
|
Ansell™
37501075 |
7.5 |
60.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15394082
|
Ansell™
37501095 |
9,5 |
60.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15374082
|
Ansell™
37501085 |
8.5 |
60.65€
12 paires |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Très bonne résistance à l’abrasion
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Type de manchette de gants
- Excellente préhension grâce aux formes de losanges en relief
- Non poudrés
Spécification
0,42 mm | |
Manchette | |
37-501 |