Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 450
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
190.00€ - 675.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 94 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66410 |
142 mm |
337.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66411 |
293 mm |
675.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66408 |
47 mm |
190.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection des instruments contre l’accumulation de particules
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) | |
0,45 μm | |
Non stérile | |
94 μm |