Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 1200
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66394
Code produit. 17144561
  • 236.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection des instruments contre l’accumulation de particules
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé)
Non stérile
47 mm
1,2 μm
94 μm