Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtre de disque à membrane Versapor™ copolymère acrylique 1200
Filtres de disques utiles pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66393
112.33 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Protection des instruments contre l’accumulation de particules
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spezifikation
Versapor (copolymère acrylique sur support non tissé) | |
Non stérile | |
25 mm |
1,2 μm | |
94 μm |