Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marque: 3M™ 7000044302
79.17 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules et poussières volantes de faible énergie (catégorie F)
- Convient aux applications nécessitant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe
- Pas de montage requis.
- Prête à l’emploi dès la sortie de l’emballage
Spécification
1,000 | |
Integrated Suspension Hood, Small, S-433S | |
Polypropylène | |
S | |
Soupapes de respirateur purificateur à adduction d’air et de purificateur à adduction d’air 3M™ | |
S-433 S |
NIOSH | |
Blanc | |
Cagoule | |
Assemblage, entretien des installations, utilisation de machines, peinture, ponçage | |
PETG | |
1 de chaque |