Learn More
3M™ Ensemble d’écrans faciaux pour système PAPR Versaflo™ série M-100
Le pare-visage Versaflo™ offre une protection combinée des voies respiratoires, des yeux, du visage et des oreilles contre une variété de risques. Doté d'un joint facial en polyester résistant à la flamme particulièrement adapté aux environnements avec risque de projections de particules chaudes.
224.40€
Spécification
Type de produit | Faceshield Assembly |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding, pharmaceutical, transportation, automotive, food and beverage manufacturing, military maintenance, repair and operation |
À utiliser avec (équipement) | M-100 series powered air purifying respirator face shield and face shield assemblies |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11753916
|
3M™
7000104034 |
Premium visor and faceseal | N/A | ||||||
Description
- Modèle moderne, léger, bien équilibré avec une bonne répartition du poids sur la tête
- Polyvalent - Protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers.
- Harnais entièrement réglable comprenant des sangles textiles pour un ajustement et une répartition du poids optimaux.
- Le déflecteur permet à l'utilisateur d'orienter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour un contrôle et un confort accru.
- Le design innovant de la visière garantit une excellente vision périphérique et de haut en bas ainsi qu'une qualité optique optimale.
- La visière enduite en polycarbonate offre une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques.
- Option de protection auditive 3M™ Peltor™ , coquilles antibruit montées sur casque
- Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif
- Entretien facile - le remplacement des pièces et des accessoires est rapide, facile et intuitif
- Facteur Nominal de Protection = 50. EN12941 TH2 lorsqu'il est connecté avec les turbos à adduction d'air TR-302E et Jupiter. EN14594 2B avec les régulateurs V-100E, V-200E et V-500E.
Spécification
Faceshield Assembly | |
Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding, pharmaceutical, transportation, automotive, food and beverage manufacturing, military maintenance, repair and operation | |
M-100 series powered air purifying respirator face shield and face shield assemblies |