Learn More
3M™ Protection de tête Versaflo™ S-Series à grande durabilité
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. La coiffe très résistante 3M Versaflo série-S est compatible avec de nombreux systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée.
133.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, Certification CE, EN14594 3A |
---|---|
Couleur | Gris |
Type de produit | Protection de tête |
À utiliser avec (application) | Gaz, vapeur et particules, éclaboussures de liquides, projections de particules / poussière de faible énergie |
Comprend | Harnais intégré |
Code produit | Marque | Dimensions | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11791133
|
3M™
7000044301 |
S | 125 g |
133.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781133
|
3M™
7000000144 |
L | 130 g |
133.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. Pour la mise au rebut, la suspension et les composants de l’aération peuvent être rapidement retirés et séparés pour distinguer les flux de déchets lorsque des installations sont disponibles.- Harnais intégré couvrant la tête et le visage
- Protège les yeux et le visage conformément à la norme EN166—projections de liquides et impacts de faible énergie (grade F)—même classification pour la résistance aux impacts que les lunettes de sécurité
- Fabrication en tissu résistant, souple, silencieux et peu pelucheux, pour des niveaux de confort élevés
- Excellent champ de vue, en particulier vers le bas
- Pas de montage requis.
- Prête à l’emploi
Spécification
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, Certification CE, EN14594 3A | |
Protection de tête | |
Harnais intégré |
Gris | |
Gaz, vapeur et particules, éclaboussures de liquides, projections de particules / poussière de faible énergie |