Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Vérification Thermocouples Horiba
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P934N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certificat de conformité pour un jeu de six thermocouples
- Comprenant: vérification de la connection; vérification de la polarité de branchement; vérification de la valeur dans un bain de glace fondante
Spécification
Thermocouples Horiba | |
Rapport de vérification |