Learn More
Vératraldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Veratraldehyde was used in the preparation of 4-chloromethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane. It was used in the synthesis of (+)-lithospermic acid, having anti-HIV activity. It forms 1:1 inclusion complexes with cyclodextrins. It reacts with 3-acetyl-2,5-dimethythiophene to yield chalcone dye, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vératraldéhyde a été utilisé dans la préparation du 4-chlorométhyl-2-(diméthoxyphényl)-1,3-dioxolane. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide (+)-lithospermique, ayant une activité anti-VIH. Il forme des complexes d’inclusion 1:1 avec les cyclodextrines. Il réagit avec le 3-acétyl-2,5-diméthythiophène pour donner du colorant chalcone, (2E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)-1-(2,5-diméthylthiophèn-3-yl)prop-2-en-1-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Librement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Le vératraldéhyde a été utilisé dans la préparation du 4-chlorométhyl-2-(diméthoxyphényl)-1,3-dioxolane. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide (+)-lithospermique, ayant une activité anti-VIH. Il forme des complexes d’inclusion 1:1 avec les cyclodextrines. Il réagit avec le 3-acétyl-2,5-diméthythiophène pour donner du colorant chalcone, (2E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)-1-(2,5-diméthylthiophèn-3-yl)prop-2-en-1-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Librement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Veratraldehyde |
Point de fusion | 42°C to 46°C |
Point d’ébullition | 281°C |
Point d’éclair | 112°C (233°F) |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 473899 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Merck Index | 14,9951 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether. |
Poids de la formule | 166.18 |