Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de VEGF-A de rat dans les lysats cellulaires
Sandwich ELISA Kit
656.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P16612 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 2 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495393
|
Invitrogen™
ERVEGFACL |
96 dosages |
656.00€
1 kit |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17145939
|
Invitrogen™
ERVEGFACLX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor A-Cell Lysates (Rt VEGF-A) ELISA quantitates Rt VEGF-A in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt VEGF-A. Principle of the method The Rat VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire), qui est une glycoprotéine homodimère liée au disulfure impliquée dans l’angiogenèse de 45 kDa, promeut la progression des tumeurs et les métastases. Le VEGF a divers effets sur l’endothélium vasculaire, notamment la capacité de promouvoir la viabilité des cellules endothéliales, la mitogenèse, la chimiotaxie et la perméabilité vasculaire. La famille de VEGF comprend actuellement les VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E et PIGF. Le VEGF et son système récepteur se sont révélés être les régulateurs fondamentaux de la signalisation cellulaire de l’angiogenèse. La plupart des tumeurs ont l’exigence absolue d’angiogenèse et le VEGF a été décrit comme la cytokine angiogénique la plus puissante liée à ce processus. À ce jour, 5 isoformes différentes du VEGF ont été décrites. Ces isoformes sont générées à la suite d’un épissage alternatif à partir d’un seul gène VEGF. Il a été démontré que ces diverses isoformes se lient à deux récepteurs de tyrosine-kinase flt-1 (VEGFR-1) et flk-1 / KDR (VEGFR-2), qui se sont exprimés presque exclusivement sur les cellules endothéliales. Le VEGF et ses récepteurs de liaison à haute affinité, les tyrosines kinases FLK1 et FLT1, sont considérés comme importants pour le développement de la vasculature embryonnaire. Des études ont montré qu’une forme alternativement épissée de FLT1 produit une protéine soluble, appelée sFLT1, qui lie le facteur de croissance endothélial vasculaire avec une affinité élevée, jouant un rôle inhibiteur dans l’angiogenèse. Des taux élevés de VEGF sont liés au syndrome de POEMS (polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, gammapathie monoclonale, changements cutanés), également appelé syndrome de Crow-Fukase, qui affecte plusieurs organes du corps.
Spécification
P16612 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Lysats cellulaires | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
VEGF-A,VEGF164,VPF,Vegf | |
< 10 % | |
HRP | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
Rat | |
4 heures 45 min |
2 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
La paire d’anticorps fournie dans ce kit reconnaît du VEGF du rat. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
83785 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lyse cellulaire, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Lysat cellulaire, 20 μl | |
VEGF-A, VEGF164, VPF, Vegf | |
1 heures 20 min |