Learn More
Invitrogen™ VEGF-A-Cell Lysate Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMVEGFACL
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Mouse VEGF-A Cell Lysate ELISA quantitates Ms VEGF-A in mouse cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms VEGF-A. Principle of the method The Mouse VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire), qui est une glycoprotéine homodimère à ponts disulfures impliquée dans l’angiogenèse de 45 kDa, qui promeut la progression des tumeurs et les métastases. Le VEGF a divers effets sur l’endothélium vasculaire, notamment la capacité de promouvoir la viabilité des cellules endothéliales, la mitogenèse, la chimiotaxie et la perméabilité vasculaire. La famille de VEGF comprend actuellement les VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E et PIGF. Le VEGF et son système récepteur se sont révélés être les régulateurs fondamentaux de la signalisation cellulaire de l’angiogenèse. La plupart des tumeurs ont l’exigence absolue d’angiogenèse et le VEGF a été décrit comme la cytokine angiogénique la plus puissante liée à ce processus. À ce jour, 5 différentes isoformes du VEGF ont été décrites. Ces isoformes sont générées à la suite d’un épissage alternatif à partir d’un seul gène VEGF. Ces différentes isoformes se lient à deux récepteurs tyrosine-kinase flt-1 (VEGFR-1) et flk-1 / KDR (VEGFR-2), qui s’expriment presque exclusivement sur les cellules endothéliales. Le VEGF et ses récepteurs de liaison de haute affinité, les tyrosine kinases FLK1 et FLT1, seraient importants pour le développement du système vasculaire embryonnaire. Des études ont montré qu’une forme alternativement épissée de FLT1 produit une protéine soluble, appelée sFLT1, qui lie le facteur de croissance endothélial vasculaire avec une affinité élevée, jouant un rôle inhibiteur dans l’angiogenèse. Des taux élevés de VEGF sont liés au syndrome de POEMS (polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, gammapathie monoclonale, changements cutanés), également appelé syndrome de Crow-Fukase, qui affecte plusieurs organes du corps.Spécification
Q00731 | |
2 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Lysats cellulaires | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
22339 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 h 45 min |
4,1-1000 pg/ml | |
2 pg/ml à 1000 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
La paire d’anticorps présente dans ce kit reconnaît le VEGF chez la souris. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Vegf,Vpf | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Lysat cellulaire (,20 μl) | |
Vegf, Vpf | |
1 h 20 min |