Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EMVCAM1
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Mouse VCAM-1 ELISA quantitates Ms VCAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms VCAM-1. Principle of the method The Mouse VCAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
VCAM-1 (protéine 1 d’adhésion cellulaire vasculaire, CD106, INCAM-110) est une sialoglycoprotéine de surface cellulaire exprimée par l’endothélium activé par la cytokine. VCAM-1 a un certain nombre de fonctions, notamment la régulation de la migration des leucocytes, l’adhérence des cellules leucocytaires endothéliales et la transduction des signaux, et peut jouer un rôle dans un certain nombre de maladies inflammatoires. VCAM-1 est distribuée sur des cellules non leucocytaires et leucocytaires. L’expression de VCAM-1 serait corrélée avec l’adhérence du mélanome, du lymphome Burkitt, de l’ostéosarcome et du carcinome rénal, mais pas des cellules cancéreuses du côlon aux cellules endothéliales qui peuvent déterminer le site de métastase tumorale. VCAM-1 est membre de la superfamille d’Ig de molécules d’adhérence, est exprimée à des niveaux élevés sur les cellules endothéliales vasculaires stimulées par cytokine et à des niveaux minimaux sur les cellules endothéliales non stimulées. VCAM-1 est également présente sur les cellules dendritiques folliculaires et interfolliculaires des ganglions lymphatiques, des myoblastes et certains macrophages. VCAM-1 sert de ligand pour l’intégrine alpha-bêta des leucocytes (VLA-4 ou CD49d/CD29) et médie l’adhésion cellulaire des leucocytes à l’endothélium activé. VCAM-1 joue un rôle dans la métastase tumorale et peut également être impliquée dans le développement de l’athérosclérose et de l’arthrite rhumatoïde. Deux transcrits épissés codant différentes isoformes de VCAM-1 ont également été décrits.Spécification
P29533 | |
1,5 pg/ml | |
Kit VCAM-1 ELISA, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué Streptavidine-HRP, méthode de détection colorimétrique, dosage immunoenzymatique conçu pour la quantification et la détection de VCAM-1dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : 6 Ckine de souris, CTACK, éotaxine, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, leptine, MCP-5, MIP-1 alpha, MIP-2, MIP-3 bêta | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD106,Vcam-1 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque à bandelettes de 96puits préenduites de VCAM-1 anti-souris, étalon de VCAM-1 recombinante lyophilisée de rat, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2M, diluant de dosage 5X, Plaque à barrettes à 96 puits pré-enduites de VCAM-1 anti-souris, étalon de VCAM-1 recombinant lyophilisé de souris, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient 0,2 M d’acide sulfurique, diluant de dosage (concentré à 5X | |
1Â kit | |
Développement | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 h 45 min |
2,05-500 pg/ml | |
1,5 pg/ml à 500 pg/ml | |
VCAM-1 | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
22329 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD106, Vcam-1 | |
1 h 20 min |