Learn More
Eppendorf™ Pointes Varitip P
Utilisez ces pointes pour répondre à une grande variété de besoins pour différentes applications de laboratoire. Les pointes Eppendorf™ Varitip P sont conçues pour l’aspiration de 1 à 10 ml dans des récipients tels que des béchers.
Marque: Eppendorf™ 0030048130
123.57 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces pointes pour répondre à une grande variété de besoins pour différentes applications de laboratoire. Les pointes Eppendorf™ Varitip P sont conçues pour l’aspiration de 1 à 10 ml dans des récipients tels que des béchers.
- Pipette à réglage continu pour un pipetage précis des volumes jusqu’à 10 ml par incréments de 10 μl
- Même les liquides présentant une forte pression de vapeur ou une viscosité élevée peuvent être pipetés facilement
- Le système est composé d’une partie distributrice et fonctionne selon le principe de déplacement de l’air de la Maxitip
- Aucun risque de contamination croisée lors du changement de Maxitip
- La vanne Maxitip garantit la distribution antigouttes des liquides avec une pression de vapeur élevée
- Maxitip G graduée pour compenser la valeur nominale de la Varipette™
Spécification
1 à 10 ml | |
Pour retirer le liquide des plus petits récipients | |
Oui |
Sans filtre | |
Adaptation universelle |