Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipeteur Varipett™
Aide au pipetage à remplissage automatique conçue pour augmenter la vitesse, la facilité et la commodité du pipetage dans un distributeur à déplacement positif et fiable
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37895-0010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manche en PP pour une utilisation prolongée sans fatigue
- Piston en PTFE assurant un fonctionnement uniforme et régulier dans les tâches répétitives
- Volume de distribution réglable en tournant le bouton situé à la base de l’unité
- La précision est de ± 0,5 %
Spécification
± 0,5 % | |
Autoclavable | |
PP avec pointe en Teflon | |
Pipette | |
0.01mL |
Pipette Vari-Pet | |
Non | |
1 | |
1 ml | |
1 |