Learn More
VACUUBRAND™ Groupe de pompage 'chimie' PC 3010 NT VARIO™ Select
Ces groupes de pompage VARIO ont un débit très élevé et atteignent un vide limite haute qualité. Ces caractéristiques en font la solution idéale pour l’évaporation de grandes quantités de solvants à point d’ébullition élevé même à des températures basses.
13995.00€
Spécification
Vide max. | 0,6 mbar |
---|---|
Comprend | Pompe montée, manuelle |
Niveau sonore | 47 dBA |
Poids (métrique) | 29,7 kg |
Débit | 12,8 m3/h |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17744919
|
VACUUBRAND™
25744850 |
CEE |
13995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17754919
|
VACUUBRAND™
25744851 |
CH |
13995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17764919
|
VACUUBRAND™
25744852 |
UK |
13995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Régulateur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique qui simplifie l’utilisation au laboratoire
- détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de process courts
- solution parfaite pour l'évaporation de grandes quantités de solvants à haut point d’ébullition, même à basse température
- longévité incomparable de la membrane, pour des coûts d’exploitation et de maintenance minimes
- excellente écocompatibilité grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération efficace des solvants
Spécification
0,6 mbar | |
47 dBA | |
12,8 m3/h | |
616 mm | |
Système de vide | |
Travaillez dans des miniusines, des laboratoires kilo, des installations de mise à l’échelle | |
Évaporateurs rotatifs, étuves de séchage sous vide, colonnes de distillation sous vide |
Pompe montée, manuelle | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bars | |
200/230 V |