Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour montage sur panneau
Les bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour montage sur panneau se connectent aux conteneurs de déchets pour un système fermé sécurisé
Spécification
Type | Collecteur de déchets de solvants |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Dimensions | Panel Mount |
Description
- Convient à une ouverture de panneau de 1-1/4 po, avec un dégagement de 1-3/4 po de diamètre autour de l’ouverture
- Différents matériaux, numéros et tailles de ports permettent de les personnaliser en fonction de votre application
Garantie
Néant
Spécification
Collecteur de déchets de solvants | |
Sécurité des solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants | |
Panel Mount |