Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
399.00€ - 656.00€
Spécification
Type | Kit de déchets de solvants |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Filetage (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Filetage (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15884534
|
Cole-Parmer™
WAK38P-10 |
Polypropylène | GL38 | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
456.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15864534
|
Cole-Parmer™
WAK38NP-10 |
Polypropylène | Nalgene 38-430 | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15874534
|
Cole-Parmer™
WAK38NX-10 |
PTFE | Nalgene 38-430 | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
539.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15894534
|
Cole-Parmer™
WAK38WP-10 |
Polypropylène | Wako 38 mm | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 inNPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17286064
|
Cole-Parmer™
12018-93 |
PTFE | 51 mm | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
656.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvantGarantie
Néant
Spécification
Kit de déchets de solvants | |
Sécurité des solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants |