Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons de distribution de solvant VapLock™ avec soupape d’injection et filtre
Les bouchons de distribution de solvant VapLock™ avec soupape d’injection et filtre réduisent l’évaporation chimique et l’exposition aux vapeurs dangereuses
Spécification
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Filetage (impériale) | 1/4 in.-28 UNF(F) |
Description
À utiliser avec une tubulure semi-rigide égale ou inférieure à 1/8 po (3,2 mm) de D.E.Garantie
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants | |
1/4 in.-28 UNF(F) |