Learn More
Cole-Parmer™ Soupapes réversibles VapLock™ pour la gestion des solvants
Les clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants maintiennent l’équilibre de pression dans le flacon pour une manipulation sûre des solvants
Spécification
Type | Vanne réversible |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
Pression | Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi |
Filetage (impériale) | 2 x 1/4 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M) |
Description
- Minimisez l’évaporation et libérez la pression pour améliorer la sécurité
- Changer l’orientation pour basculer entre la régulation du débit d’injection et de sortie
Garantie
Néant
Spécification
Vanne réversible | |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
2 x 1/4 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M) |
Sécurité des solvants | |
Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi |