Learn More
Cole-Parmer™ Soupapes de surpression VapLock™ pour la gestion des solvants
Les clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants maintiennent l’équilibre de pression dans le flacon pour une manipulation sûre des solvants
79.31€
Spécification
Type | Vanne de surpression |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
Filetage (impériale) | 1/4 po-28 UNF(M) |
Code produit | Marque | Matériau | Pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15894434
|
Cole-Parmer™
12020-62 |
PTFE, FFKM | Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi |
79.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Choix entre une pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi ou 1 à 2,5 psiGarantie
Néant
Spécification
Vanne de surpression | |
Sécurité des solvants | |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
1/4 po-28 UNF(M) |