Learn More
Cole-Parmer™ Clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants
Les clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants maintiennent l’équilibre de pression dans le flacon pour une manipulation sûre des solvants
Spécification
Type | Clapet anti-retour d’injection ; pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi |
---|---|
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
Comprend | 1/boîte |
Filetage (impériale) | 1/4 in.-28 UNF(M) |
Description
- Minimisez l’évaporation et libérez la pression pour améliorer la sécurité
- Laissez entrer l’air dans le récipient d’alimentation pour déplacer le vide et préserver le débit du solvant
Garantie
Néant
Spécification
Clapet anti-retour d’injection ; pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi | |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
1/4 in.-28 UNF(M) |
Sécurité des solvants | |
1/boîte |