Learn More
Fil de vanadium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
125.63€ - 460.29€
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326118
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G1
1 m
125.63€
1m
11336118
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G5
5 m
460.29€
5m
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Spécification
Vanadium wire
7440-62-2
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Odorless
Câble
1.0mm (0.04 in.) dia.
(Base des métaux)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadium
23990
99.5%
≈4.8g/m
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante