Learn More
Oxytriisopropoxyde de vanadium(V), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 2230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5588-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H24O4V |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.23 |
Numéro MDL | MFCD00015017 |
Clé InChI | JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n |
CID PubChem | 79702 |
Nom IUPAC | tris(2-propanolato)vanadium |
SMILES | O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.03 |
1 g | N/A | ||||||
11453830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.06 |
5 g | N/A | ||||||
11433830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.14 |
25 g | N/A | ||||||
11463830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.22 |
100 g | N/A | ||||||
11423830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5588-84-1 | |
247.23 | |
JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N | |
79702 | |
O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O |
C9H24O4V | |
MFCD00015017 | |
vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n | |
tris(2-propanolato)vanadium |
Spécification
81°C to 83°C (2mmHg) | |
-12°C | |
Orange-jaune | |
C9H24O4V | |
MFCD00015017 | |
45°C (113°F) | |
Miscible with toluene,hexane and isopropanol. | |
O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O | |
247.23 | |
242.2 | |
Moisture sensitive |
Vanadium (V) triisopropoxide oxide | |
5588-84-1 | |
Liquide | |
VO[CHO(CH3)2]3 | |
UN1993 | |
vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n | |
JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N | |
tris(2-propanolato)vanadium | |
79702 | |
96% | |
1.04 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-997-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Vanadium(V) triisopropoxide oxide
RUO – Research Use Only