Learn More
Oxyde de trichlorure de vanadium(V), V+5 28,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354919
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Vanadium(V) trichloride oxide is used as a catalyst in olefin polymerization reaction, especially for the production of ethylene-propylene rubber. It is also used to synthesis organovanadium compounds and as a mordant in dyeing. It acts as a precursor to prepare vanadium pentoxide, vanadyl dichloride and dioxovanadium monochloride. Further, it serves as a reagent and a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-18-6
Formule moléculaire Cl3OV
Poids moléculaire (g/mol) 173.29
Numéro MDL MFCD00011459
Clé InChI WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxide
CID PubChem 24410
Nom IUPAC Oxovanadium ; trichlorhydrate
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Spécification
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Nom chimique ou matériau Vanadium (V) trichloride oxide
Point de fusion -77°C
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Numéro UN UN2443
Merck Index 14,9927
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Poids de la formule 173.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) V+5 28.5% min
Odeur Chlorine-like
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.829 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(V) trichloride oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxytrichloride