Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99,99 % (métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
67.03€ - 632.15€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O5V2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.88 |
Numéro MDL | MFCD00011457 |
Clé InChI | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
CID PubChem | 14814 |
ChEBI | CHEBI:30045 |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010904.04 |
2 g |
67.03€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010904.09 |
10 g |
174.87€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010904.18 |
50 g |
632.15€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst for the manufacture of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-62-1 | |
181.88 | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
14814 | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
CHEBI:30045 |
Spécification
1750°C (decomposition) | |
690°C | |
Poudre maillée de -22 | |
O5V2 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium | |
14814 | |
181.88 |
Vanadium(V) oxide | |
1314-62-1 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011457 | |
Slightly soluble in water. | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O | |
181.88 | |
CHEBI:30045 | |
3.357 g/mL |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P501c
H302+H332-H318-H335-H341-H351-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide