Learn More
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194640
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Bleu
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire V2O5
Merck Index 15, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.35
Densité 3.3500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide