Learn More
Étalon de vanadium, 5000 μg/g dans l'huile de base75 (huile, qualité plasma), SPEX CertiPrep™
Code produit. 11460319 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
V5000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium Oil Standard for Wear Metal Analysis
CAS 7440-62-2, 8042-47-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 50 g
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire V
Numéro MDL MFCD00011453
À utiliser avec (application) Petrochemical Testing
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 75
Qualité Huile / plasma
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de vanadium, 5000 μg/g dans l'huile de base75 (huile, qualité plasma), SPEX CertiPrep™ >