Learn More
Pentoxyde de vanadium, pur, Fisher Chemical
67.30€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O5V2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.88 |
Numéro MDL | MFCD00011457 |
Clé InChI | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
CID PubChem | 14814 |
ChEBI | CHEBI:30045 |
Nom IUPAC | [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Description
Identifiants chimiques
1314-62-1 | |
181.88 | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
14814 | |
[(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
CHEBI:30045 | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Spécification
1750°C | |
1314-62-1 | |
4 | |
O5V2 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O | |
181.88 | |
CHEBI:30045 | |
Récipient de poudre en plastique |
690°C | |
Ambré | |
Solide en poudre | |
MFCD00011457 | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
[(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium | |
14814 | |
181.88g/mol | |
0.0443 hPa 700 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.